Learn More
Natrium-D-Gluconat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3208613
57.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2500 g
10 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
527-07-1
C6H11NaO7
218.137
MFCD00064210
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
23672301
CHEBI:84997
sodium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
527-07-1
C6H11NaO7
218.137
MFCD00064210
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
23672301
CHEBI:84997
sodium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Sodium D-gluconate is a good chelator at alkaline pH, with chelating power relatively better than EDTA, NTA and other chelators. It has wide range of industrial applications which include textile dyeing, water treatments, printing and as cleaning agent for glass bottles. It also finds use as derusting agent in metallurgy and as additive in cement. It is used in food stuffs as bitterness inhibitor and as electrolyte replenisher.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-D-Gluconat ist ein guter Chelator bei alkalischem pH-Wert, mit einer relativ besseren Chelatorleistung als EDTA, NTA und andere Chelatoren. Hat eine breite Palette von industriellen Anwendungen wie Färbung von Textilien, Wasserbehandlungen, Druckerei und als Reinigungsmittel für Glasflaschen. Findet zudem Verwendung als Entrostungsmittel in der Metallurgie und als Zusatzstoff in Zement. Wird in Lebensmitteln als Bitterstoffhemmer und als Elektrolytnachfüllung verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut wasserlöslich; schwer löslich in Alkohol; unlöslich in Ether.
Hinweise
Im Allgemeinen stabil, nicht korrosiv, ungiftig, leicht biologisch abbaubar und unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium D-gluconate
Schmelzpunkt ∽206°C (decomposition)
Menge 2500 g
Beilstein 3919651
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water; sparingly soluble in alcohol; insoluble in ether.
Formelmasse 218.14