Learn More
Natriumdiatrizoat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11416302 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416302 10 g -
11426302 50 g -
11436302 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416302 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210290810
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird als Dichtegradienten-Reagenz bei der Trennung von Blutkörperchen verwendet. Natriumdiatrizoat, MP Biomedicals wird auch als radiologisches Kontrastmittel verwendet. Es bewirkt eine partielle Umverteilung von eng verbundenen Membranproteinen in ein zy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 737-31-5
Summenformel C11H8I3N2NaO4
Molekulargewicht (g/mol) 635.898
InChI-Schlüssel ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
IUPAC-Name Natrium; 3,5-Diacetamido-2,4,6-Triiodobenzoat
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (350mg/mL).
Formelmasse 635.9
Reinheit (%) >99%