Learn More
Natriumdiatrizoat, MP Biomedicals™
Catalog Number p-7083107
Click to view available options
Menge:
100 g
737-31-5
C11H8I3N2NaO4
635.898
ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Natriumdiatrizoat, Natriumamidotrizoat, Hypak Natrium, Triombrin, Hypak, Hypak zysto, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
23672589
CHEBI:53692
Natrium;3,5-Diacetamid-2,4,6-Triiodobenzoat
CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
737-31-5
C11H8I3N2NaO4
635.898
ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Natriumdiatrizoat, Natriumamidotrizoat, Hypak Natrium, Triombrin, Hypak, Hypak zysto, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
23672589
CHEBI:53692
Natrium;3,5-Diacetamid-2,4,6-Triiodobenzoat
CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Wird als Dichtegradienten-Reagenz bei der Trennung von Blutkörperchen verwendet. Natriumdiatrizoat, MP Biomedicals wird auch als radiologisches Kontrastmittel verwendet. Es bewirkt eine partielle Umverteilung von eng verbundenen Membranproteinen in ein zytoplasmatisches Kompartiment
Physikalische Form Weißes Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (350 mg/ml).
Formelmasse 635.9
Reinheit (%) > 99 %