Learn More
Natriumdichloracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444867
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444867 50 g 50 Gramm
11434867 10 g 10 Gramm
11454867 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21827.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2156-56-1 | C2HCl2NaO2 | 150.92 g/mol
Sodium dichloroacetate finds medicinal application in removing warts and other skin growths. It is used as an antidote for lactic acidosis and in the treatment of stroke. It is studied as potential drugs, since it inhibits the enzyme pyruvate dehydrogenase kinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdichloracetat findet medizinische Anwendung bei der Entfernung von Warzen und anderen Hautwuchern. Wird als Gegenmittel bei Laktatazidose und bei der Behandlung von Schlaganfällen verwendet. Wird aufgrund seiner Wirkung als Hemmer des Enzyms Pyruvat-Dehydrogenase-Kinase als potenzielles Medikament untersucht.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2156-56-1
Summenformel C2HCl2NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.92
MDL-Nummer MFCD00070489
InChI-Schlüssel LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
PubChem CID 517326
IUPAC-Name sodium 2,2-dichloroacetate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dichloroacetate
Schmelzpunkt 197°C to 199°C (decomposition)
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 150.93
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium dichloroacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dichloroacetate