Learn More
Natriumdichloracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Sodium dichloroacetate finds medicinal application in removing warts and other skin growths. It is used as an antidote for lactic acidosis and in the treatment of stroke. It is studied as potential drugs, since it inhibits the enzyme pyruvate dehydrogenase kinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdichloracetat findet medizinische Anwendung bei der Entfernung von Warzen und anderen Hautwuchern. Wird als Gegenmittel bei Laktatazidose und bei der Behandlung von Schlaganfällen verwendet. Wird aufgrund seiner Wirkung als Hemmer des Enzyms Pyruvat-Dehydrogenase-Kinase als potenzielles Medikament untersucht.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Natriumdichloracetat findet medizinische Anwendung bei der Entfernung von Warzen und anderen Hautwuchern. Wird als Gegenmittel bei Laktatazidose und bei der Behandlung von Schlaganfällen verwendet. Wird aufgrund seiner Wirkung als Hemmer des Enzyms Pyruvat-Dehydrogenase-Kinase als potenzielles Medikament untersucht.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium dichloroacetate |
Schmelzpunkt | 197°C to 199°C (decomposition) |
Menge | 10 g |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 150.93 |
Reinheit (%) | 97% |