Learn More
Natriumdichloracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-41933
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
2156-56-1
C2HCl2NaO2
150.92
MFCD00070489
LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
517326
sodium 2,2-dichloroacetate
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
2156-56-1
C2HCl2NaO2
150.92
MFCD00070489
LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
sodium dichloroacetate, sodium 2,2-dichloroacetate, dichloroacetic acid sodium salt, acetic acid, dichloro-, sodium salt, ceresine, dichloroacetate sodium, dichloroctan sodny czech, sodium dichloroacetate usan, ccris 7697, dichloroacetic acid, sodium salt
517326
sodium 2,2-dichloroacetate
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium dichloroacetate
Schmelzpunkt 198°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel NaOC(O)CH(Cl)2
Beilstein 02, III, 454
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 150.92
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium dichloroacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.