Learn More
Natriumdifluoracetat-13D2, TRC
Artikelnummer. 30424875
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30424875 1 mg 1 Milligramm
30415304 10 mg 10 Milligramm
30419966 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424875 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6550221MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Difluoroacetate-13C2
Summenformel 13C2 H F2 Na O2
Menge 1 mg
Synonym Difluoroacetic Acid Sodium Salt-13C2
InChI-Formel InChI=1S/C2H2F2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
SMILES F[13CH](F)[13C](=O)O[Na]
IUPAC-Name (2,2-Difluoracetyl)oxynatrium
Molekulargewicht (g/mol) 120
Formelmasse 119.991