Learn More
Natriumdiformamid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10726383 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10726383 25 g Glasflasche 25 Gramm
10321853 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10726383 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 380430250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18197-26-7 | C2H2NNaO2 | 95.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18197-26-7
Summenformel C2H2NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 95.03
MDL-Nummer MFCD00145302
InChI-Schlüssel QJXDSDLNUKLDBP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium diformylamide, diformylamide sodium salt, diformylimide sodium salt, sodium diformylazanide, sodium diformamide, diformylamino sodium, diformylsodium, acmc-209eii, sodium dimethanoylazanide, ksc538a2h
PubChem CID 10877056
IUPAC-Name Natrium; Diformylazanid
SMILES C(=O)[N-]C=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium diformamide
Farbe Beige
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel NaN(COH)2
Formelmasse 95.03
Reinheit (%) 98%