Learn More
Natriumdiformamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Diformamide |
| CAS | 18197-26-7 |
| Summenformel | C2 H3 N O2 . Na |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H3NO2.Na/c4-1-3-2-5;/h1-2H,(H,3,4,5);/q;+1 |
| SMILES | [Na+].O=CNC=O |
| IUPAC-Name | Natrium; N-Formylformamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 96.04 |
| Formelmasse | 96.006 |