Learn More
Natriumdihydrogenrthophosphat-Dihydrat, reinst, SLR, Kristall, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Schmelzpunkt | 60°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 156.01g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |