Learn More
Sodium Ethenesulfonate (25% in H2O), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Ethenesulfonate |
| Menge | 10 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4O3S.Na/c1-2-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 129.9701 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 25% |