Learn More
Natriumfluorphosphat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11387727
Click to view available options
Menge:
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium fluorophosphate
CAS 10163-15-2
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Summenformel FNa2O3P
MDL-Nummer MFCD00014248
UN-Nummer UN3288
Synonym sodium monofluorophosphate, disodium monofluorophosphate, sodium fluorophosphate, disodium fluorophosphate, phosphorofluoridic acid, disodium salt, sodium phosphorofluoridate, disodium phosphorofluoridate, extra-strength aim, sodium fluorophosphate na2po3f, unii-c810jcz56q
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
InChI-Schlüssel BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]P(=O)([O-])F.[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium; Fluor-dioxido-oxo-$l^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 143.949
PubChem CID 24266
ChEBI CHEBI:86431
Formelmasse 143.95
Geruch Odorless
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium fluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Disodium fluorophosphate