Learn More
Natriumhexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025435
25.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21324-39-0
F6NaP
167.95
MFCD00011122
KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
5147921
[Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21324-39-0
F6NaP
167.95
MFCD00011122
KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
5147921
[Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Sodium hexafluorophosphate is used as an ion pairing agent for the determination of cobalt(II) in water samples. It is used as an important raw material in the preparation of 2-chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium hexafluorophosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumhexafluorphosphat wird als Ionenpaarungsmittel zur Bestimmung von Kobalt(II) in Wasserproben verwendet. Es wird als wichtiger Rohstoff bei der Herstellung von 2-Chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium-hexafluorphosphat verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt >200°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Natrium; Hexafluorphosphat
Formelmasse 167.95
Reinheit (%) 98%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.37