Learn More
Natriumhexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469936
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469936 100 g 100 Gramm
11449936 5 g 5 Gramm
11459936 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20898.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 21324-39-0 | F6NaP | 167.95 g/mol
Sodium hexafluorophosphate is used as an ion pairing agent for the determination of cobalt(II) in water samples. It is used as an important raw material in the preparation of 2-chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium hexafluorophosphate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumhexafluorphosphat wird als Ionenpaarungsmittel zur Bestimmung von Kobalt(II) in Wasserproben verwendet. Es wird als wichtiger Rohstoff bei der Herstellung von 2-Chloro-1,3-bis(dimethylamino)trimethinium-hexafluorphosphat verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21324-39-0
Summenformel F6NaP
Molekulargewicht (g/mol) 167.95
MDL-Nummer MFCD00011122
InChI-Schlüssel KMADQUOCJBLXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hexafluorophosphate, sodium hexa-fluoro phosphate, sodium hexafluorophosphate v, napf6, sodium hexaflurophosphate, acmc-1cao2, sodium hexafluoro-, e5-phosphanuide, sodium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, phosphate 1-, hexafluoro-, sodium 1:1
PubChem CID 5147921
SMILES [Na+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt >200°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Natrium; Hexafluorphosphat
Formelmasse 167.95
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.37