Learn More
Sodium Hexafluorophosphate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Hexafluorophosphate |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/F6P.Na/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1 |
| Formelmasse | 167.954 |