Learn More
Natriumhexanitritoiridat(III), 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7026783
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
94022-51-2
IrN6Na3O12
537.22
MFCD00064621
GKIZAPPVQAUTGW-UHFFFAOYSA-H
Sodium hexakis(nitrito)iridate(III)
94022-51-2
IrN6Na3O12
537.22
MFCD00064621
GKIZAPPVQAUTGW-UHFFFAOYSA-H
Sodium hexakis(nitrito)iridate(III)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium hexanitritoiridate(III)
Menge 0.1 g
Strukturformel Na3Ir(NO2)6
Formelmasse 537.22
Reinheit (%) 99%