Learn More
Natriumhydrogenkarbonat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073528
23.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
30.17 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Kunststoffpulverbehälter
144-55-8
CHNaO3
84.01
MFCD00003528
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
516892
CHEBI:32139
[Na+].OC([O-])=O
144-55-8
CHNaO3
84.01
MFCD00003528
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
516892
CHEBI:32139
[Na+].OC([O-])=O
CHNaO3, CAS-Nummer-144-55-8, Azidosan, Backpulver, Bicarbonat von Natron, Carbonsäure-Mononatriumsalz, Meylon, Neut, Natriumsäurecarbonat, Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, 500 g, CHEBI:32139, weiß, 84,01 g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 270 °C
Farbe Weiß
pH 8.3
Physikalische Form Pulver Feststoff
Menge 500 g
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
Formelmasse 84.01 mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter