Learn More
Natriumhydrogenkarbonat, zertifiziertes AR für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur, Fisher Chemical™
CHNaO3, CAS-Nummer-144-55-8, Acidosan, Natronlauge, Bicarbonat von Natron, Carbonsäure Mononatriumsalz, Meylon, Neut, Natriumsäurecarbonat, Natriumbikarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, 1 kg, CHEBI:32139, weiß, 84,01g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Marke: Fisher Chemical S/4240/60
32.13 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 144-55-8 Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
CHNaO3, CAS-Nummer-144-55-8, Acidosan, Natronlauge, Bicarbonat von Natron, Carbonsäure Mononatriumsalz, Meylon, Neut, Natriumsäurecarbonat, Natriumbikarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat, 1 kg, CHEBI:32139, weiß, 84,01g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Spezifikation
270 °C | |
144-55-8 | |
Pulver/Feststoff | |
CHNaO3 | |
Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 | |
Kunststoffpulverbehälter |
Weiß | |
8.3 | |
1 kg | |
MFCD00003528 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Wasserstoffcarbonat | |
516892 | |
84.01 mol |