Learn More
Natriumhydrogencarbonat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical S/4200/63
Weitere Details : CAS : 144-55-8 Netto-Gewicht : 3.00000kg
Menge | 3kg |
---|---|
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Chemische Identifikatoren
144-55-8 | |
84.006 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
516892 | |
Natrium;Wasserstoffcarbonat |
CHNaO3 | |
3528 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
CHEBI:32139 | |
C(=O)(O)[O-].[Na+] |
Spezifikation
144-55-8 | |
3528 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Wasserstoffcarbonat | |
516892 | |
84.01g/mol | |
Kunststoffpulverbehälter | |
270°C | |
3kg |
CHNaO3 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
C(=O)(O)[O-].[Na+] | |
84.006 | |
CHEBI:32139 | |
Pulver/Feststoff | |
Weiß | |
8.3 |