Learn More
Natriumhydrogencarbonat, für HPLC, zertifiziert, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical S/4246/50
Weitere Details : CAS : 144-55-8 Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
250g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
270°C | |
144-55-8 | |
Pulver/Feststoff | |
CHNaO3 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 | |
Kunststoffpulverbehälter |
Weiß | |
8.3 | |
250 g | |
MFCD00003528 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Wasserstoffcarbonat | |
516892 | |
84.01g/mol |