Learn More
Natriumhydrogenfumarat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11420558
15.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5873-57-4
C4H2NaO4
137.05
MFCD00039097
VRVKOZSIJXBAJG-TYYBGVCCSA-L
sodium hydrogen fumarate, monosodium fumarate, sodium fumarate, maleic acid, sodium salt, maleinian sodu polish, fumaric acid monosodium salt, ccris 7315, 2-butenedioic acid 2z-, sodium salt, sodium e-3-carboxyacrylate, maleinian sodu
6076814
Natrium; (E)-4-Hydroxy-4-oxobut-2-enoat
[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5873-57-4
C4H2NaO4
137.05
MFCD00039097
VRVKOZSIJXBAJG-TYYBGVCCSA-L
sodium hydrogen fumarate, monosodium fumarate, sodium fumarate, maleic acid, sodium salt, maleinian sodu polish, fumaric acid monosodium salt, ccris 7315, 2-butenedioic acid 2z-, sodium salt, sodium e-3-carboxyacrylate, maleinian sodu
6076814
Natrium; (E)-4-Hydroxy-4-oxobut-2-enoat
[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen fumarate
Menge 50 g
Formelmasse 138.06
Reinheit (%) 98%