Learn More
Natriumhydrogensulfid, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314989
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314989 2 g 2 Gramm
11304989 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11314989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 087389.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zur Verwendung in der Papierverarbeitung, in der Farbstoffverarbeitung, in der Rayon- und Zellophan-Entschwefelung
In paper pulping, in dyestuffs processing, in rayon and cellophane desulfurizing, in unhairing hides and as a bleaching reagent Sodium hydrogen sulfide is used in cloth, paper, pulp and dyestuff industries. It acts as a floating agent in copper mining as well as to remove hairs from hides in leather industries. It is also used as an intermediate in synthetic chemistry. It is utilized as a raw material in the production of ammonium sulphate and ethanethiol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16721-80-5
Summenformel HNaS
Molekulargewicht (g/mol) 56.06
MDL-Nummer MFCD00011124
InChI-Schlüssel HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrosulfide, sodium bisulfide, sodium sulfhydrate, sodium hydrogen sulfide, sodium sulfide na sh, sodium sulfanide, sodium mercaptan, sodium mercaptide, sodium hydrosulphide, nahs
PubChem CID 28015
SMILES [Na+].[SH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen sulfide
Schmelzpunkt 350°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ether and alcohol.
IUPAC-Name Natrium; Sulfanid
Formelmasse 56.06
Geruch Like rotten eggs
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Dichte 1.79 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrogen sulphide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrosulphide