Learn More
Natriumhydroxid, 0.01 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hydroxide |
Namenshinweis | Standardized Solution |
Konzentration | 0.01N |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether. |
Formelmasse | 40 |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 L |
Physikalische Form | Flüssig |