Learn More
Natriumhydroxid, 0.1 N standardisierte Lösung, Alfa Aesar™
Marke: Alfa Aesar 035625.K2
Weitere Details : CAS : 1310-73-2 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge | 1L |
---|
Chemische Identifikatoren
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
14798 | |
Natrium;Hydroxid |
Spezifikation
Sodium hydroxide | |
1310-73-2 | |
HNaO | |
Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether. | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Flüssig | |
1.1g/cm3 at 20°C |
Sodium hydroxide: 0.4%; Water: 99.6% | |
Liquid | |
MFCD00003548 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
40 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
1L |