Learn More
Natriumhydroxid 2.0 M (2.0 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11572962 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Verpackung:
Flasche aus HDPE GL45
HDPE-Kanister
Unit Size:
1 Liter
5 Liter
Product Code. Menge Verpackung unitSize
11572962 1 l HDPE-Kanister 1 Liter
11562962 5 l Flasche aus HDPE GL45 5 Liter
2 options
Product Code. 11572962
Brand: Reagecon S22001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles, zertifiziertes Produkt, entwickelt und getestet für Säure-/Bastitrationen.
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
  • Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
  • Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.1 %.
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
  • Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
  • Säure/Basentitrationen, auch Neutralisationstitrationen genannt, werden verwendet, um die Menge an Säure bzw. Base in einer Probe oder die Substanz zu bestimmen, die in eine Säure/Base umgewandelt werden kann.
Specifications
Konzentration 2.0 M (2.0 N)
Menge 1 l
Verpackung HDPE-Kanister
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Product Identifier
  • SODIUM HYDROXIDE 2.0N (2.0M)
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide