Learn More
Natriumhydroxid, für die Analyse, Mikroperlen, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 383040025
Weitere Details : CAS : 1310-73-2 Netto-Gewicht : 2.55000kg Transport : UN number : 1823 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 2.5kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10006772
  • 94.40 € / 2.50 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 12
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
Natrium;Hydroxid
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Spezifikation
Sodium hydroxide
0.4% max.
HNaO
1g/mL
15, 8761
20ppm max.
[OH-].[Na+]
0.001% max.
14798
40
≥99.0%
Kunststoffflasche
0.007% max.
1390.0°C
2.5kg
1310-73-2
0.008% max.
NaOH
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Natrium;Hydroxid
39.997
CHEBI:32145
Kleine Perlen
Analyse
Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone
318.0°C
Weiß
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate