Learn More
Natriumhydroxid, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Catalog Number 13285393
Click to view available options
1 kg
Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Siedepunkt 1390°C (1013 hPa)
CAS 1310-73-2
Schmelzpunkt 323°C
Prozentgehaltsbereich min. 97.0%
Summenformel HNaO
MDL-Nummer MFCD00003548
UN-Nummer 1823
Dichte 2.13 g/cm³ (20°C)
Synonym Caustic soda
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 kg
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natriumhydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 40.00
Verpackung Kunststoffflasche für Feststoffe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.