Beschreibung
Natriumhydroxid ist eine aus Natrium-Kationen (Na)+ und Hydroxid-Anionen (OH) bestehende anorganische Verbindung.−. Wird häufig in einer Vielzahl von Laboranwendungen als Matrix und Reagenz verwendet. Diese Lösung wird durch Auflösen von 8.5 g Natriumhydroxid in Wasser zubereitet und mit dem Wasser zu 100 ml verdünnt.
- Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
- Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
- Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser Reagenzien und volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid |
| Farbe | Farblos |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Summenformel | HNaO |
| Konzentration | 8.5 g/100 ml |
| Synonym | Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Menge | 1 l |
| SMILES | [OH-].[Na+] |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, DILUTE
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide