missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumhydroxid FCC, Macron Fine Chemicals™

Catalog Number 15558114
Click to view available options
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Codex für Lebensmittelchemikalien

CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
MDL-Nummer MFCD00003548
UN-Nummer 1823
Synonym Caustic soda
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 500 g
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natriumhydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 40.00
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'