missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumhydroxid, Pellets, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7230084
83.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
2.5 kg
10 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1310-73-2
HNaO
40.00
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
[OH-].[Na+]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1310-73-2
HNaO
40.00
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
[OH-].[Na+]

Sodium hydroxide is widely used in variety of large scale applications such as pulp and paper manufacturing, in the production of soap and detergents as well as water treatment. It finds application in the base- driven hydrolysis of esters, amides and alkyl halides. It is also used as an industrial cleaning agent, an additive in drilling mud to increase alkalinity in bentonite in petroleum industry and as a powerful degreaser on stainless steel and glass bakeware. It is utilized in the Maxam-Gilbert DNA sequencing technique, chocolate and cocoa processing, soft drink processing, caramel coloring production and for thickening ice cream. It is often used to neutralize acids and prepare sodium salts of reagents. It forms a solution with sodium dodecyl sulfate and plays an important role for the decontamination of mycobacteria.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Natriumhydroxid wird für eine Vielzahl von Anwendungen im großen Maßstab wie der Zellstoff- und Papierherstellung, der Herstellung von Seifen und Detergenzien sowie bei der Wasseraufbereitung verwendet. Es findet Anwendung in der basen-gesteuerten Hydrolyse von
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 14
Siedepunkt 1390°C
Schmelzpunkt 318°C
Dichte 2.13
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.,methanol,glycerol and ethanol. Insoluble in acetone and ether.
Menge 2.5 kg
Formelmasse 40
Geruch Odorless
Physikalische Form Pellet, pelletieren
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, pellets
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, sodium carbonate
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'