Learn More
Natriumhydroxid, Halbleiterqualität, Honeywell
Artikelnummer. 15683080 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15683080 25 g 25 Gramm
15673080 100 g 100 Gramm
15693080 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15683080 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 30657625G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Pellets, Halbleiterqualität, 99.99 % Spurenmetalle
  • Umfassendes Portfolio für die Elektronik- und Halbleiterindustrie
  • Für Wissenschaftler in den Bereichen Bildung, Forschung, Entwicklung, Prototypenbau und Herstellung von Hightech-Mikro- und Nanochips in kleinem Maßstab
  • Hervorragende Reinheit, Stabilität und außergewöhnliche Chargenkonsistenz
  • Enthält hochreine Produkte, die für Hochleistungsanwendungen wie Etchans, Lösungsmittel oder Hexamethyldisilazan (HMDS) erforderlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Strukturformel NaOH
UN-Nummer 1823
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, 1260 g/l bei 20 °C
Menge 25 g
Formelmasse 40 mol
Reinheit (%) 99.99 % Spurenmetallbasis
Güte Halbleiter
Dampfdichte >1(vs. Luft)
Dampfdruck 18 mmHg (20 °C), 3 mmHg (37 °C)
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide