Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.01 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12990764 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
12990764 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12990764 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. SOL 125 100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Konzentration 0.01 mol/l
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig