Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.111M (0.111N), zur Analyse von Milch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 15968776 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15968776 5 L 5 Liter
15958776 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15968776 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/7670/21
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Volumetrische Natriumhydroxidlösung zur Bestimmung der Milchsäure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 L
Normalität 0.111
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Rückführbarkeit auf NIST Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk