Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 0.1 M (0.1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073194
21.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 Ampulle
6 Ampules
1310-73-2
HNaO
39.997
3548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
Natrium;Hydroxid
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
3548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
Natrium;Hydroxid
[OH-].[Na+]
HNaO, CAS-Nummer 1310-73-2, Natriumhydroxid, Natriumhydroxid na OH, Soda, Natronlauge, Ascarit, weißes Ätznatron, Natriumhydrat, Natriumhydroxidlösung, Soda, Lauge, Ätznatron, 6 Ampullen, 100 °C, CHEBI:32145, farblos, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, Natriumhydroxid, 3548, 39.997
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Menge 1 Ampulle
Verpackung Ampulle
Dampfdruck 23 und 20
Physikalische Form Flüssig