Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.25 M, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071989
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
10 L
6 x 1 l
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
Natrium;Hydroxid
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
Natrium;Hydroxid
[OH-].[Na+]
Volumetrisch, 0.25 M NaOH (0.25 N)
Honeywells hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Lösung
Strukturformel NaOH
Konzentration 0.25 M
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Menge 1 l
Formelmasse 40 mol
Dampfdruck 3 mmHg (37 °C)