Learn More
Natriumhydroxid-Lösung 1 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation von Ph. Eur., Bp, Fisher Chemical
49.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
Natriumhydroxid 1 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Dampfdruck | 23 &20 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide 1M
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide