Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 40% Gewicht, Chem-Lab
Artikelnummer. 11954004
Change view
Click to view available options
Menge:
5 l
Verpackung:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11954004 5 l 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11954004 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL02.1410.5000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird in Laboranwendungen verwendet. Natriumhydroxid-Lösung 40 % Gewichtsprozent, Chem-Lab ist eine starke Base und stark ätzend. Sie kommt zur Titration und Alkalitätserhöhung, Neutralisierung von Säuren und zur Herstellung von Natriumsalzen zum Einsatz. Ein Liter Lösung enthält 572g NaOH.
Natriumhydroxid wird in vielen Branchen eingesetzt, meist als starke chemische Base bei der Herstellung von Zellstoff und Papier, Textilien, Trinkwasser, Seifen und Reinigern sowie als Abflussreiniger.
Spezifikation
Farbe Farblos
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Summenformel HNaO
Konzentration 40 % Gewichtsanteil
Dichte 1.43 g/ml
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 5 l
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 40.00 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 572 g NaOH pro 1 l H2O
Geruch Geruchlos
Verpackung 5 l
Lösungsmittel oder Matrix Wasser
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natronlauge 40 w/w % Lösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide