Learn More
Natriumhydroxidlösung, volumetrisch, 0,5 M NaOH (0,5 N), Honeywell Fluka
Artikelnummer. 15686780 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15686780 1 l Poly-Flasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15686780 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 714241L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Volumetrisch, 0.5 M NaOH (0.5 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Lösung
Namenshinweis Volumetrisch, 0.5 M NaOH (0.5 N)
Siedepunkt > 100 °C (212 °F)
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <2.0000%
Summenformel HNaO
Strukturformel NaOH
Konzentration 0.5 M NaOH (0.5 N)
MDL-Nummer MFCD00003548
UN-Nummer UN1824
Dichte 1.020 g/cm3
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 l
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 40
Güte Volumetrisch
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide