Learn More
Natriumhydroxid (weiße Pellets), Fisher BioReagents
Catalog Number p-2363422
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
1310-73-2
HNaO
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
Natrium;Hydroxid
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
Natrium;Hydroxid
[OH-].[Na+]
Sodium Hydroxide (White Pellets)
Natriumhydroxid wird verwendet, um den pH-Wert von Puffern für molekularbiologische und Zellkulturanwendungen anzupassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium Hydroxide
pH 14
Farbe Weiß
Siedepunkt 1390°C
Schmelzpunkt 318°C
Hinweise zum Prozentgehalt ≥ 98 %
UN-Nummer 1823
Menge 500 g
Formelmasse 40
Reinheit (%) ≥97.0%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1mbar at 700°C
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.