Learn More
Sodium Hypophosphite Monohydrate, puriss., Honeywell
Artikelnummer. p-7073759 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15630770 1 kg 1 Kilogramm
15640770 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15630770 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. 044151KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-56-2
Summenformel H4NaO3P
Molekulargewicht (g/mol) 105.99
MDL-Nummer MFCD06252379
InChI-Schlüssel PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
PubChem CID 23708894
IUPAC-Name sodium hydrate phosphinate
SMILES O.[Na+].[O-][PH2]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Hypophosphite Monohydrate
Namenshinweis Meets analytical specification of DAC
Menge 1 kg
Strukturformel NaH2PO2 · H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 105.99g/mol
Reinheit (%) 99 to 103%
Güte puriss.