missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumjodid, 99+ % (Trockengewicht, Wasser < 1.0 %), Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022616
30.66 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7681-82-5
INa
149.894
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
Natrium; Iodid
[Na+].[I-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7681-82-5
INa
149.894
MFCD00003532
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
5238
CHEBI:33167
Natrium; Iodid
[Na+].[I-]

Sodium iodide is widely used for halide exchange (Finkelstein reaction), for example in the conversion of an alkyl chloride, allyl chloride and arylmethyl chloride into their respective iodides, which are precursors for pharmaceutical and fine chemical products. They are used to ehnance the efficiency of the formation of Wittig adducts from less reactive chlorides and bromides. Appropriate prepartions find use as a nutrient supplement. Sodium iodide is used as the precursor to the control agent in ab initio emulsion polymerization. Sodium iodide finds use in the determination of dissolved oxygen in the modified Winkler method, synthesis of the fluorescent dye coppersensor-1 (CS1) for imaging labile copper pools in biological samples, and the cleavage of esters, lactones, carbamates and ethers in combination with chlorotrimethylsilane.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Natriumjodid wird häufig für den Haloidaustausch (Finkelstein-Reaktion) verwendet, beispielsweise bei der Umwandlung von Alkylchlorid, Allylchlorid und Arylmethylchlorid in ihre jeweiligen Iodide, die wiederum Vorstufen für pharmazeutische und feinchemische Produkte sind. Sie dienen dazu, die Effizienz der Bildung von Wittig-Addukten aus weniger reaktiven Chloriden und Bromiden zu steigern. Geeignete Präparationen finden Verwendung als Nährstoffergänzung. Natriumjodid wird als Vorläufer des Kontrollmediums bei der ab-initio-Emulsionspolymerisation verwendet. Natriumjodid findet Verwendung bei der Bestimmung von gelöstem Sauerstoff in der modifizierten Winkler-Methode, Synthese des fluoreszierenden Farbstoffkupfersensor-1 (CS1) für die Bildgebung labiler Kupferpools in biologischen Proben und bei der Spaltung von Estern, Lactonen, Carbamaten und Ethern in Kombination mit Chlorotrimethylsilan.

Löslichkeit
Sehr löslich in Wasser und flüssigem Ammoniak. Frei löslich in Aceton, Ameisensäure, Formamid, Methanol und Acetonitril. Löslich in N,N-Dimethylformamid.

Hinweise
Zerschmolzen. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 1300°C to 1304°C
Chemischer Name oder Material Sodium iodide
Schmelzpunkt 651°C
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 1.0 %
Merck Index 14,8631
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water and liquid ammonia. Freely soluble in acetone,formic acid,formamide,methanol,and acetonitrile. Soluble in N,N-dimethylformamide.
Formelmasse 149.89
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.7745
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light sensitive
Dichte 3.67
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'