Learn More
Natriumjodid, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389337
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11389337 500 g 500 Gramm
11379337 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040196.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dient zur Vorbeugung von Jodmangel. Wird als analytisches Reagenz, bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln, für Antiseptika, Deodorants und Arzneimitteln, in der Konditionierung von Backmitteln verwendet. Wird auch von Umwandlung von Alkylchlorid zu Alkyliodid verwendet
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
  • Wird häufig zur Vorbeugung von von Jodmangel verwendet, als analytisches Reagenz, bei der Herstellung von Desinfektionsmitteln, Antiseptika, Deodorants und Arzneimitteln
  • Wird in der Backmittelkonditionierung und als Tierfutter verwendet
  • Wird für die Umwandlung von Alkylchloriden zu Alkyliodide verwendet, z. B. bei der Behandlung von Schilddrüsenkrebs und Hyperthyreose sowie in Szintillationsdetektoren, traditionellerweise in der Nuklearmedizin, Geophysik, Kernphysik und bei Umweltmessungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-82-5
Summenformel INa
Molekulargewicht (g/mol) 149.894
MDL-Nummer MFCD00003532
InChI-Schlüssel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-Name Natrium; Iodid
SMILES [Na+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1300°C to 1304°C
Chemischer Name oder Material Sodium iodide
Schmelzpunkt 651°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% min.
Merck Index 14,8631
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, alcohol, glycerol and acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 149.89
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.7745
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White Powder
Dichte 3.67 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide