Learn More
Natriumiodid-Dihydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756705
30.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13517-06-1
INa·2H2O
185.93
MFCD00149211
VEEIYHUOLCUPSA-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide dihydrate, acmc-20ajo4, i.na.2h2o, sodium dihydrate iodide, sodium iodide-water 1/1/2, sodium iodide nai ,dihydrate 9ci
23685997
Natrium, Iodid; Dihydrat
O.O.[Na+].[I-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13517-06-1
INa·2H2O
185.93
MFCD00149211
VEEIYHUOLCUPSA-UHFFFAOYSA-M
sodium iodide dihydrate, acmc-20ajo4, i.na.2h2o, sodium dihydrate iodide, sodium iodide-water 1/1/2, sodium iodide nai ,dihydrate 9ci
23685997
Natrium, Iodid; Dihydrat
O.O.[Na+].[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium iodide dihydrate
Schmelzpunkt 752°C
Namenshinweis For analysis
Farbe Weiß
pH 6 to 9 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Anhaftende feine Kristalle
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel NaI·2H2O
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 14,89
Merck Index 10, 8469
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and acetone,very soluble in nh3
Formelmasse 185.93
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.44
Dichte 2.4400g/mL