Learn More
Natrium-L-Rhamnonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium L-Rhamnonate |
| CAS | 159929-82-5 |
| Summenformel | C6H11NaO6 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 6-Deoxy-L-mannonic Acid Sodium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H12O6.Na/c1-2(7)3(8)4(9)5(10)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5+;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-TetraHydroxyhexanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.14 |
| Formelmasse | 202.0453 |