Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriummetabisulfit |
| CAS | 7681-57-4 |
| Menge | 2.5 kg |
| Summenformel | Na2O5S2 |
| MDL-Nummer | MFCD00167602 |
| Synonym | Natriummetabisulfit, Natriumpyrosulfit, Natriumdisulfit, Dinatriumpyrosulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriummetabisulfit, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis |
| InChI-Schlüssel | LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
| IUPAC-Name | Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 190.09 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium metabisulphite
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulphite