Learn More
Sodium Metabisulfite, TRC
Artikelnummer. 17930725
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17930725 10 g 10 Gramm
17952825 50 g 50 Gramm
17934425 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17930725 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS66706010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Summenformel 2 Na . O5 S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.11
Synonym Sodium metabisulfite, sodium disulfite
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Metabisulfite
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Formelmasse 189.8983