Learn More
Natriummetaborat-Tetrahydrat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314267
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10555-76-7
BH8NaO6
137.86
MFCD00149205
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
23694267
Natrium; Oxido(oxo)bor; Tetrahydrat
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
10555-76-7
BH8NaO6
137.86
MFCD00149205
JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
23694267
Natrium; Oxido(oxo)bor; Tetrahydrat
O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Sodium metaborate tetrahydrate is used In textile industry, it is used as additives, process aid and flame retardant. In chemical industry, it is used to make boric acid. Other uses include thickening agent, preservative and photographic chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium metaborate tetrahydrate
Schmelzpunkt ∼53°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 kg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 137.86 (65.80 Anhydrous)
Güte Eigenschaften