Learn More
Natrium-n-Dodecylsulfat, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 1.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081280
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
151-21-3
C12H25NaO4S
288.38
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
3423265
CHEBI:8984
Natriumdodecylsulfat
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
151-21-3
C12H25NaO4S
288.38
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
3423265
CHEBI:8984
Natriumdodecylsulfat
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Denatures and solubilizes proteins for electrophoresis.Sodium n-dodecyl sulfate is an anionic detergent used to function as a protein denaturant. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications. It finds application in the determination of protein molecular weight by polyacrylamide gel electrophoresis and in the analysis of hemoglobin. In food products, it is used as an emulsifying agent and a whipping aid. It is widely found in toothpastes, shampoos, shaving creams and bubble bath formulations due to its thickening effect and ability to create a lather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Denaturiert und löst Proteine für die Elektrophorese. Natrium n-Dodecylsulfat ist ein anionisches Reinigungsmittel, das als Protein-Vergällungsmittel verwendet wird. Es wird hauptsächlich in Waschmitteln für Wäschereien mit vielen Reinigungsanwendungen eingesetzt. Es findet Anwendung bei der Bestimmung des Proteinmolekülgewichts durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese und bei der Analyse von Hämoglobin. In Lebensmitteln wird es als Emulgator und Aufschlaghilfe verwendet. Es ist weit verbreitet in Zahnpasta, Shampoos, Rasiercremes und Schaumbadformulierungen aufgrund seiner verdickenden Wirkung und der Fähigkeit, Schaum zu bilden.
Löslichkeit
Schwer löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium n-dodecyl sulfate
Namenshinweis Water <1.5%
Schmelzpunkt ∼206°C
Prozentgehaltsbereich 99% (dry wt.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2926
Beilstein 3599286
Merck Index 148636
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in ethanol.
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) 99%