Learn More
Natrium-n-Nonylsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044440
29.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1072-15-7
C9H19NaO4S
246.297
MFCD00024893
FTWCSAMTIKSPAT-UHFFFAOYSA-M
sodium nonyl sulfate, sodium nonyl sulphate, sodium n-nonyl sulfate, sulfuric acid, monononyl ester, sodium salt, unii-ft7kj97ok6, ft7kj97ok6, sulfuric acid, monononyl ester, sodium salt 1:1, sodium n-nonyl sulphate, dsstox_cid_27487, dsstox_rid_82377
23677967
Natrium;nonylsulfat
CCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1072-15-7
C9H19NaO4S
246.297
MFCD00024893
FTWCSAMTIKSPAT-UHFFFAOYSA-M
sodium nonyl sulfate, sodium nonyl sulphate, sodium n-nonyl sulfate, sulfuric acid, monononyl ester, sodium salt, unii-ft7kj97ok6, ft7kj97ok6, sulfuric acid, monononyl ester, sodium salt 1:1, sodium n-nonyl sulphate, dsstox_cid_27487, dsstox_rid_82377
23677967
Natrium;nonylsulfat
CCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium n-nonyl sulfate
Menge 1 g
Beilstein 3748751
Formelmasse 246.3
Reinheit (%) 99%