Learn More
Natrium-n-Octadecylsulfat, 98 % (Trockengewicht), Wasser <7 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Sodium n-octadecyl sulfate is used in the formulation of hair care products including shampoo, skin cleansers, and other skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium n-octadecylsulfat wird bei der Formulierung von Haarpflegeprodukten wie Shampoo, Hautreinigern und anderen Hautpflegeprodukten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Natrium n-octadecylsulfat wird bei der Formulierung von Haarpflegeprodukten wie Shampoo, Hautreinigern und anderen Hautpflegeprodukten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium n-octadecyl sulfate |
Schmelzpunkt | 176°C to 180°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht), Wasser < 7 % |
Strukturformel | CH3(CH2)17OSO3Na |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3640871 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 372.55 |
Reinheit (%) | 98% |